Learn More
(R,R)-N-(2-Amino-1,2-diphenylethyl)-p-toluolsulfonamid, TRC
Artikelnummer. 30323171
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30323171 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30323171 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA60787510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R,R)-N-(2-Amino-1,2-diphenylethyl)-p-toluenesulfonamide
CAS 144222-34-4
Summenformel C21H22N2O2S
Menge 10 g
Synonym (1R,2R)-(-)-N-(p-Tolylsulfonyl)-1,2-diphenylethylenediamine, (1R,2R)-(-)-N-p-Tosyl-1,2-diphenylethylenediamine, (1R,2R)-1-Amino-2-tosylamino-1,2-diphenylethane, (1R,2R)-N-p-Toluenesulfonyl-1,2-diphenylethylenediamine, (R,R)-1,2-Diphenyl-N-(p-toluenesulfonyl)ethylenediamine, (R,R)-N-(p-Toluenesulfonyl)-1,2-diphenylethylenediamine, N-[(1R,2R)-2-Amino-1,2-diphenylethyl]-4-methylbenzenesulfonamide, TsDPEN, [(1R,2R)-1,2-Diphenyl-2-[[(4-tolyl)sulfonyl]amino]ethyl]amine
InChI-Formel InChI=1S/C21H22N2O2S/c1-16-12-14-19(15-13-16)26(24,25)23-21(18-10-6-3-7-11-18)20(22)17-8-4-2-5-9-17/h2-15,20-21,23H,22H2,1H3/t20-,21-/m1/s1
SMILES Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N[C@@H]([C@H](N)c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC-Name N-[(1R,2R)-2-amino-1,2-diphenylethyl]-4-methylbenzolsulfonamid
Molekulargewicht (g/mol) 366.48
Formelmasse 366.1402