Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human Lymphotoxin-alpha/TNF-beta Protein
Artikelnummer. 18771578
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 μg
50 μg
Zusammensetzung:
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS mit BSA als Trägerprotein
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS.
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
50 Mikrogramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Zusammensetzung Packungsgröße
18771578 10 μg Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS mit BSA als Trägerprotein 10 Mikrogramm
18757797 50 μg Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS mit BSA als Trägerprotein 50 Mikrogramm
18177730 10 μg Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS. 10 Mikrogramm
18749207 50 μg Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS. 50 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 18771578 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. 211TBB010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    393.97 €
    352.80 € / 10 Mikrogramm
    Sparen 41.17 €
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
Measured in a cytotoxicity assay using L-929 mouse fibroblast cells in the presence of the metabolic inhibitor actinomycin D. Matthews, N. and M.L. Neale (1987) in Lymphokines and Interferons, A Practical Approach. Clemens, M.J. et al. (eds): IRL Press. 221. The ED50 for this effect is 4-20 pg/mL.
Bestellinformation
The product is shipped at ambient temperature. Upon receipt, store it immediately
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer P01374
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bioactivity
Zusammensetzung Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS mit BSA als Trägerprotein
Gen-ID (Entrez) 4049
Molekulargewicht M.W. (Observed): 17-19 kDa, reducing conditions; M.W. (theoretical): 19 kDa
Name Lymphotoxin-alpha/TNF-beta
Vorbereitungsmethode Reconstitute at 100μg/mL in PBS containing at least 0.1% human or bovine serum albumin.
Menge 10 μg
Quelle E. coli-derived human Lymphotoxin-alpha/TNF-beta protein Leu35-Leu205, with an N-terminal Met
Lagerungsbedingungen Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Endotoxin-Konzentration <0.01 EU / 1 μg of the protein by the LAL method.
Gensymbol LTA
Konjugat Unconjugated
Rekombinant Recombinant
Rekonstitution Reconstitute at 100 μg/mL in PBS containing (at least 0.1% human or bovine serum albumin.)
Form Powder
Produktlinie R&D Systems
Reinheits- oder Qualitätsgrad >95%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining.
Protein Lymphotoxin-alpha/TNF-beta