Learn More
(R)-Rivastigmin, TRC
Artikelnummer. 30428739
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30428739 5 mg 5 Milligramm
30413375 100 mg 100 Milligramm
30416363 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30428739 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCR5410055MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-Rivastigmine tartrate
CAS 415973-05-6
Summenformel C14 H22 N2 O2 . C4 H6 O6
Menge 5 mg
Synonym (R)-3-[1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl ethylmethylcarbamate, hydrogen tartrate, Rivastigmine Tartrate R-Isomer, Rivastigmine Imp. D (EP), 3-[(1R)-1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl N-ethyl-N-methylcarbamate hydrogen tartrate, (R)-Rivastigmine hydrogen tartrate, (R)-Rivastigmine tartrate
InChI-Formel InChI=1S/C14H22N2O2.C4H6O6/c1-6-16(5)14(17)18-13-9-7-8-12(10-13)11(2)15(3)4;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h7-11H,6H2,1-5H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t11-;1-,2-/m11/s1
SMILES CCN(C)C(=O)Oc1cccc(c1)[C@@H](C)N(C)C.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O
IUPAC-Name (2R,3R)-2,3-Dihydroxybutandisäure;[3-[(1R)-1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl] N-ethyl-N-methylcarbamat
Molekulargewicht (g/mol) 400.42
Formelmasse 400.1846