Learn More
(R,S)-Dihydrobenzoin, TRC
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (R,S)-Dihydrobenzoin |
| CAS | 579-43-1 |
| Summenformel | C14 H14 O2 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 1,2-Ethanediol, 1,2-diphenyl-, (1R,2S)-rel-, 1,2-Ethanediol, 1,2-diphenyl-, (R*,S*)-, 1,2-Ethanediol, 1,2-diphenyl-, meso- (8CI), rel-(1R,2S)-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediol, (1R,2S)-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediol, (R,S)-Dihydrobenzoin, Hydrobenzoin, meso-, NSC 133570, cis-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediol, erythro-1,2-Diphenylethane-1,2-diol, erythro-Hydrobenzoin, meso-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediol, meso-1,2-Diphenylethylene glycol, meso-Hydrobenzoin, meso-Stilbene glycol, trans-1,2-Diphenylethane-1,2-diol |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H14O2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-16H/t13-,14+ |
| SMILES | O[C@H]([C@H](O)c1ccccc1)c2ccccc2 |
| IUPAC-Name | (1R,2S)-1,2-diphenylethane-1,2-diol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 214.26 |
| Formelmasse | 214.0994 |