Learn More
(R,S)-Equol 4'-Sulfat-Natriumsalz (90 %), TRC
Artikelnummer. 30012079
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30012079 1 mg 1 Milligramm
30008936 10 mg 10 Milligramm
30004528 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30012079 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE5930151MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1189685-28-6
Summenformel C15 H13 O6 S . Na
Molekulargewicht (g/mol) 344.31
Synonym 3,4-Dihydro-3-[4-(sulfooxy)phenyl]-2H-1-benzopyran-7-ol Sodium Salt;
IUPAC-Name Natrium; [4-(7-Hydroxy-3,4-Dihydro-2H-Chromen-3-yl)Phenyl] Sulfat
SMILES [Na+].Oc1ccc2CC(COc2c1)c3ccc(OS(=O)(=O)[O-])cc3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R,S)-Equol 4'-Sulfate Sodium Salt
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H14O6S.Na/c16-13-4-1-11-7-12(9-20-15(11)8-13)10-2-5-14(6-3-10)21-22(17,18)19;/h1-6,8,12,16H,7,9H2,(H,17,18,19);/q;+1/p-1
Formelmasse 344.0331