Learn More
(R)-(-)-S-Methyl-S-Phenylsulfoximin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11342586
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11342586 250 mg 250 Milligramm
11332586 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11342586 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L08562.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 60933-65-5 | C7H9NOS | 155.215 g/mol
(R)-(-)-S-Methyl-S-phenylsulfoximine is used as chiral ligands.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(R)-(-)-S-Methyl-S-Phenylsulfoximin wird als chirale Liganden verwendet.
Hinweise
Hygroskopisch. Von Wasser und Oxidationsmitteln fernhalten. Vor Feuchtigkeit und Wasser schützen. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60933-65-5
Summenformel C7H9NOS
Molekulargewicht (g/mol) 155.215
MDL-Nummer MFCD00151460
InChI-Schlüssel YFYIDTVGWCYSEO-JTQLQIEISA-N
Synonym s-+-s-methyl-s-phenylsulfoximine, s-+-s-methyl-s-phenylsulfoximine ee, s-imino methyl phenyl-??-sulfanone, r---s-methyl-s-phenylsulfoximine ee, imino-methyl-oxo-phenyl-$l^ 6, s-+-s-methyl-s-phenylsulphoximine, sulfoximine,s-methyl-s-phenyl-, s s
PubChem CID 25036288
IUPAC-Name Imino-Methyl-Oxo-Phenyl-$l^{6 }-Sulfan
SMILES CS(=N)(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-(-)-S-Methyl-S-phenylsulfoximine
Schmelzpunkt 29°C to 31°C
Menge 250 mg
Beilstein 5245635
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Optische Drehung −36° (c=1 in Acetone)
Formelmasse 155.22
Reinheit (%) 97%