Learn More
(R,S)-N-Nitroso-Anabasin-d4 (0,1 mg/ml in Methanol), TRC
Artikelnummer. 30399561
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5x1 mL
Packungsgröße:
5 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30399561 5x1 mL 5 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30399561 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCKIT07755X1ML
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (RS)-N-Nitrosoanabasine pyridinyl-d4
CAS 1020719-68-9
Summenformel C10 2H4 H9 N3 O
Menge 5x1 mL
Synonym Pyridine-2,3,4,6-d4, 5-(1-nitroso-2-piperidinyl)-, 5-(1-Nitroso-2-piperidinyl)pyridine-2,3,4,6-d4, (R,S)-N-Nitroso Anabasine-d4, (RS)-N-Nitrosoanabasine D4 (pyridinyl D4), (RS)-N-Nitrosoanabasine D4 (pyridinyl D4)
InChI-Formel InChI=1S/C10H13N3O/c14-12-13-7-2-1-5-10(13)9-4-3-6-11-8-9/h3-4,6,8,10H,1-2,5,7H2/i3D,4D,6D,8D
SMILES [2H]c1nc([2H])c(C2CCCCN2N=O)c([2H])c1[2H]
IUPAC-Name 2,3,4,6-Tetradeuterio-5-(1-nitrosopiperidin-2-yl)pyridin
Molekulargewicht (g/mol) 195.25
Formelmasse 195.131
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.1 mg/mL