Learn More
(R,S)-N-Nitrosoanabasin-d4, TRC
Artikelnummer. 30467529
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30467529 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30467529 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN52425210MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (RS)-N-Nitrosoanabasine pyridinyl-d4
CAS 1020719-68-9
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C10 2H4 H9 N3 O
Menge 10 mg
Synonym Pyridine-2,3,4,6-d4, 5-(1-nitroso-2-piperidinyl)-, 5-(1-Nitroso-2-piperidinyl)pyridine-2,3,4,6-d4, (R,S)-N-Nitroso Anabasine-d4, (RS)-N-Nitrosoanabasine D4 (pyridinyl D4), (RS)-N-Nitrosoanabasine D4 (pyridinyl D4)
InChI-Formel InChI=1S/C10H13N3O/c14-12-13-7-2-1-5-10(13)9-4-3-6-11-8-9/h3-4,6,8,10H,1-2,5,7H2/i3D,4D,6D,8D
SMILES [2H]c1nc([2H])c(C2CCCCN2N=O)c([2H])c1[2H]
IUPAC-Name 2,3,4,6-Tetradeuterio-5-(1-nitrosopiperidin-2-yl)pyridin
Molekulargewicht (g/mol) 195.25
Formelmasse 195.131
Reinheit (%) >95