missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(R,S)-N-Nitroso Anatabin-2,4,5,6-d4 (0,1 mg/ml in Methanol), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Chemischer Name oder Material | (R,S)-N-Nitroso Anatabine-2,4,5,6-d4 |
| CAS | 1020719-69-0 |
| Summenformel | C10 2H4 H7 N3 O |
| Menge | 5 x 1 mL |
| Synonym | 2,3'-Bipyridine-2',4',5',6'-d4, 1,2,3,6-tetrahydro-1-nitroso-, (RS)-N-Nitrosoanatabine D4 (pyridinyl D4), (R,S)-N-Nitroso Anatabine-2,4,5,6-d4, (R,S)-N-Nitrosoanatabine D4 (pyridinyl D4), 1,2,3,6-Tetrahydro-1-nitroso-2,3'-bipyridine-2',4',5',6'-d4 (ACI) |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H11N3O/c14-12-13-7-2-1-5-10(13)9-4-3-6-11-8-9/h1-4,6,8,10H,5,7H2/i3D,4D,6D,8D |
| SMILES | [2H]c1nc([2H])c(C2CC=CCN2N=O)c([2H])c1[2H] |
| IUPAC-Name | 2,3,4,6-Tetradeuterio-5-(1-Nitroso-3,6-Dihydro-2H-Pyridin-2-yl)Pyridin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 193.24 |
| Formelmasse | 193.1153 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?