Learn More
(R,S)-N-Nitroso Anatabine-2,4,5,6-d4 (40 ug/ml in Acetonitril), TRC
Artikelnummer. 30406134
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1x10 mL
Packungsgröße:
10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30406134 1x10 mL 10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30406134 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCKIT41581X10ML
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R,S)-N-Nitroso Anatabine-2,4,5,6-d4
CAS 1020719-69-0
Summenformel C10 2H4 H7 N3 O
Menge 1x10 mL
Synonym 2,3'-Bipyridine-2',4',5',6'-d4, 1,2,3,6-tetrahydro-1-nitroso-, (RS)-N-Nitrosoanatabine D4 (pyridinyl D4), (R,S)-N-Nitroso Anatabine-2,4,5,6-d4, (R,S)-N-Nitrosoanatabine D4 (pyridinyl D4), 1,2,3,6-Tetrahydro-1-nitroso-2,3'-bipyridine-2',4',5',6'-d4 (ACI)
InChI-Formel InChI=1S/C10H11N3O/c14-12-13-7-2-1-5-10(13)9-4-3-6-11-8-9/h1-4,6,8,10H,5,7H2/i3D,4D,6D,8D
SMILES [2H]c1nc([2H])c(C2CC=CCN2N=O)c([2H])c1[2H]
IUPAC-Name 2,3,4,6-Tetradeuterio-5-(1-nitroso-3,6-dihydro-2H-pyridin-2-yl)pyridin
Molekulargewicht (g/mol) 193.24
Formelmasse 193.1153
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 40 μg/mL