missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(R,S)-N-Nitroso Anatabin-2,4,5,6-d4, TRC

Artikelnummer. 30480815
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.5 mg
Packungsgröße:
0.50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30480815 0.5 mg 0.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30480815 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN5247520.5MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material (R,S)-N-Nitroso Anatabine-2,4,5,6-d4
CAS 1020719-69-0
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C10 2H4 H7 N3 O
Menge 0.5 mg
Synonym 2,3'-Bipyridine-2',4',5',6'-d4','1,2,3,6-tetrahydro-1-nitroso-, (RS)-N-Nitrosoanatabine D4 (pyridinyl D4), (R,S)-N-Nitroso Anatabine-2,4,5,6-d4, (R,S)-N-Nitrosoanatabine D4 (pyridinyl D4), 1,2,3,6-Tetrahydro-1-nitroso-2,3'-bipyridine-2',4',5',6'-d4 (ACI)
InChI-Formel InChI=1S/C10H11N3O/c14-12-13-7-2-1-5-10(13)9-4-3-6-11-8-9/h1-4,6,8,10H,5,7H2/i3D,4D,6D,8D
SMILES [2H]c1nc([2H])c(C2CC=CCN2N=O)c([2H])c1[2H]
IUPAC-Name 2,3,4,6-Tetradeuterio-5-(1-nitroso-3,6-dihydro-2H-pyridin-2-yl)pyridin
Molekulargewicht (g/mol) 193.24
Formelmasse 193.1153
Reinheit (%) >95
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.