Learn More
(R,S)-N2-Nitroso-Anabasin n'-Beta-D-Glucuronid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (R,S)-N2-Nitroso-Anabasine N'-beta-D-Glucuronide |
| Menge | 10 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C16H21N3O7/c20-11-12(21)14(16(23)24)26-15(13(11)22)18-6-3-4-9(8-18)10-5-1-2-7-19(10)17-25/h3-4,6,8,10-15,20-22H,1-2,5,7H2/p+1/t10?,11?,12-,13?,14?,15+/m0/s1 |