Learn More
Grant Instruments™ Kühlbäder der Serie R
Click to view available options
Spannung:
120/230 V
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- 20 l (R4R), 12 l (R5) oder 5 l (R2)
- Temperaturbereich: -20 bis 100 °C
- Stabilität: ± 0,05 ºC
- Klare, helle 4-stellige LED-Anzeige
- Kein Ablauf mit Ventil an der Vorderseite
- Sicher – Wasserfrostschutzthermostat und 27 bar-Hochdruckschalter
- 3 voreingestellte Programme
- 2-Punkt-Kalibrierung durch den Anwender
- Kalibriermöglichkeit für den Anwender für optimale Genauigkeit bei der erforderlichen Betriebstemperatur
- Schutz vor Flüssigkeiten und Überhitzungsschutz
- Eingebauter Pumpe für externe Umwälzung
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 20 l |
| Zertifizierung/Konformität | DIN 12876 |
| Flussrate | 16 l/min |
| Temperaturbereich | -25 °C bis +100 °C |
| Display | 4-stellige LED-Anzeige |
| Max. Druck | 210 mbar |
| Temperaturstabilität | ±0,1 °C |
| Arbeitsbereich | 230 x 305 mm |
| Gewicht (metrisch) | 37,8 kg |
| Spannung | 120/230 V |