missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R-Spondin 2 Antibody (CL14321) [Alexa Fluor™ 405], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-26851AF405
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
R-Spondin 2 Monoclonal antibody specifically detects R-Spondin 2 in Human,Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry
Spezifikation
| R-Spondin 2 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 405 | |
| CRISTIN2, hRspo2, MGC35555, MGC43342, Roof plate-specific spondin-2, R-spondin 2 homolog (Xenopus laevis), R-spondin-2 | |
| This antibody was developed using a synthetic peptide derived from Q6UXX9, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Purified |
| Immunohistochemistry | |
| CL14321 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| 340419 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG2a |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur