Learn More
(R)-Sulindac-Methylester, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (R)-Sulindac Methyl Ester |
| CAS | 929081-61-8 |
| Summenformel | C21H19FO3S |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | (1Z)-5-Fluoro-2-methyl-1-[[4-[(R)-methylsulfinyl]phenyl]methylene]-1H-indene-3-acetic Acid Methyl Ester |
| InChI-Formel | InChI=1S/C21H19FO3S/c1-13-18(10-14-4-7-16(8-5-14)26(3)24)17-9-6-15(22)11-20(17)19(13)12-21(23)25-2/h4-11H,12H2,1-3H3/b18-10-/t26-/m1/s1 |
| SMILES | COC(=O)CC1=C(C)\C(=C\c2ccc(cc2)[S@](=O)C)\c3ccc(F)cc13 |
| IUPAC-Name | Methyl-2-[(3Z)-6-Fluor-2-methyl-3-[[4-[(R)-methylsulfinyl]phenyl]methyliden]inden-1-yl]acetat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 370.44 |
| Formelmasse | 370.1039 |