Learn More
(R)-tert-Butyl-2-hydroxypropanoat, TRC
Artikelnummer. 30340464
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30340464 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30340464 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB69535610MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-tert-Butyl 2-hydroxypropanoate
CAS 68166-83-6
Summenformel C7H14O3
Menge 10 mg
Synonym (R)-(+)-Lactic Acid tert-Butyl Ester, (R)-2-Hydroxypropionic Acid tert-Butyl Ester, (R)-Lactic Acid tert-Butyl Ester, (R)-tert-Butyl Lactate, 2-(R)-Hydroxypropionic Acid tert-Butyl Ester, tert-Butyl (R)-(+)-lactate, tert-Butyl (R)-2-hydroxypropanoatetert-Butyl (R)-2-hydroxypropionatetert-Butyl (R)-lactate
InChI-Formel InChI=1S/C7H14O3/c1-5(8)6(9)10-7(2,3)4/h5,8H,1-4H3/t5-/m1/s1
SMILES C[C@@H](O)C(=O)OC(C)(C)C
IUPAC-Name tert-Butyl-(2R)-2-hydroxypropanoat
Molekulargewicht (g/mol) 146.18
Formelmasse 146.0943