Learn More
(R)-tert-Butyl-3-[4-amino-3-(4-phenoxyphenyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-1-yl]piperidin-1-carboxylat, Mikromol
Artikelnummer. 30463580
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30463580 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30463580 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM3746.020025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entdecken Sie Mikromol – Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
(R)-tert-Butyl-3-[4-amino-3-(4-phenoxyphenyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-1-yl]piperidin-1-carboxylat, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-Ibrutinib ( tert-Butyl-1-carboxyl Piperidine analog of Ibrutinib)
CAS 1022150-11-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile N-Boc-Ibrutinib ( tert-Butyl-1-carboxyl Piperidine analog of Ibrutinib)
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C27H30N6O3
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 1-Piperidinecarboxylic acid, 3-[4-amino-3-(4-phenoxyphenyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-1-yl]-, 1,1-dimethylethyl ester, (3R)- (ACI), 1,1-Dimethylethyl (3R)-3-[4-amino-3-(4-phenoxyphenyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-1-yl]-1-piperidinecarboxylate (ACI), (R)-3-[4-Amino-3-(4-phenoxy-phenyl)-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-1-yl]-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, (R)-tert-Butyl 3-[4-amino-3-(4-phenoxyphenyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-1-yl]piperidine-1-carboxylate
InChI-Formel InChI=1S/C27H30N6O3/c1-27(2,3)36-26(34)32-15-7-8-19(16-32)33-25-22(24(28)29-17-30-25)23(31-33)18-11-13-21(14-12-18)35-20-9-5-4-6-10-20/h4-6,9-14,17,19H,7-8,15-16H2,1-3H3,(H2,28,29,30)/t19-/m1/s1
Lösungstyp Neat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@H](C1)n2nc(c3ccc(Oc4ccccc4)cc3)c5c(N)ncnc25
IUPAC-Name tert-Butyl-(3R)-3-[4-Amino-3-(4-phenoxyphenyl)pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-1-yl]piperidin-1-carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 486.57
Menge 25 mg
Formelmasse 486.2379 g/mol