Learn More
(R)-(-)-Tetrahydrofurfurylamin, 98+ %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10252942 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10252942 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10252942 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 352630010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-(-)-Tetrahydrofurfurylamine
Namenshinweis 99%
CAS 7202-43-9
CAS Min. % 98.0
Farbe Farblos
CAS Max. % 100.0
Dichte 0.9800g/mL
Menge 1 g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.4540 to 1.456
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Relative Dichte 0.98
Summenformel C5H11NO
MDL-Nummer MFCD00192476
Synonym r---tetrahydrofurfurylamine, r-tetrahydrofuran-2-yl methanamine, r-tetrahydrofurfurylamine, 2r-oxolan-2-ylmethanamine, 2r-tetrahydro-2-furanmethanamine, 2-furanmethanamine, tetrahydro-, 2r, 1-2r-tetrahydrofuran-2-yl methanamine, pubchem7001, 2r-tetrahydrofurfurylamine
Siedepunkt 151°C to 152°C
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible with water
InChI-Schlüssel YNOGYQAEJGADFJ-RXMQYKEDSA-N
SMILES C1CC(OC1)CN
IUPAC-Name [(2R)-Oxolan-2-yl]Methanamin
Molekulargewicht (g/mol) 101.15
PubChem CID 2734124
Formelmasse 101.15
Reinheit (%) 98+%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke