Learn More
(R)-Xanthoanthrafil, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (R)-Xanthoanthrafil |
| Menge | 1 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C19H23N3O6/c1-12(11-23)21-16-6-5-14(22(25)26)9-15(16)19(24)20-10-13-4-7-17(27-2)18(8-13)28-3/h4-9,12,21,23H,10-11H2,1-3H3,(H,20,24)/t12-/m1/s1 |
| Formelmasse | 389.1587 |