Learn More
Brady™ M710 R10000 Serie Drucker-Farbband
Description
- Ideal für die Kennzeichnung von Rohren und Ventilen, für die Sicherheits-, Gebäude- und Compliance-Kennzeichnung sowie für allgemeine Kennzeichnungszwecke
- Bietet hohe Beständigkeit gegen Lösungsmittel und Kratzer sowie Bilder in hoher Qualität
- Separate Farbbandkassette lässt sich einfach austauschen
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Drucker-Farbband |
| Farbe | Blau |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Brady M710 Drucker, BMP71 Etikettendrucker |
| Material | Harz |
| Länge (angloamerikanisch) | 150 ft. |
| Breite (angloamerikanisch) | 1 in. |
| Breite (metrisch) | 5 cm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 4,55 in. |
| Abmessungen (L x B) | 150 ft. x 2 in. |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Show More |