Learn More
Thermo Scientific™ R2 A Agar
Codice prodotto. 12932628
Cambia vista
Click to view available options
Farbe:
Perlweiß, transparent
Strohfarben, transparent
Dimensione della confezione:
10 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Farbe unitSize
12932628 Strohfarben, transparent -
10736793 Perlweiß, transparent 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 12932628 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore PO0659A
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Keimzahlbestimmung heterotropher Bakterien aus Trinkwasserproben mit diesem gebrauchsfertigen Medium.
Zählen Sie heterotrophe Bakterien aus Trinkwasserproben mit dem gebrauchsfertigen Thermo Scientific™ Oxoid™ R2A Agar. Dieser nährstoffreduzierte Nährboden wurde speziell entwickelt, um die Wiederbelebung gestresster und chlorgeschädigter Bakterien aus behandelten Wasserproben zu verbessern.
Verwenden Sie R2 A Agar für die mikrobiologische Untersuchung von Trinkwasser.
  • Er unterstützt die Wiederbelebung gestresster und geschädigter Bakterien und liefert eine realistischere Koloniezahl im Vergleich zu herkömmlichen Medien.
  • Gebrauchsfertige praktische Fertignährböden.
Standardverfahren für die Zählung heterotropher Bakterien im Wasser verwenden üblicherweise nährstoffreiche Nährböden wie Plate-Count-Agar mit Inkubationen bei 35 °C1. Unter diesen Bedingungen isolierte Organismen stellen möglicherweise nur einen kleinen Prozentsatz der in der Probe vorhandenen Bakterien dar2.
R2A Agar wurde von Reasoner und Geldreich entwickelt2 und ist ein nährstoffreduziertes Medium. Es wurde nachgewiesen, dass die Verwendung dieses Mediums und die längere Inkubation bei niedrigeren Temperaturen die Rückgewinnung von gestressten und chlorgeschädigten Bakterien aus behandeltem Wasser verbesserten, was zu höheren, realistischeren Bakterienzählungen führte.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Farbe Strohfarben, transparent
Inhalt und Lagerung 2°bis 10 °C
Beschreibung R2A-Agar
Format 90mm-Platte
Herstellungsort Vereinigtes Königreich
Produkttyp Agar
Füllgewicht 18.5 g – 20.5 g
Verpackungsart Im Schlauchbeutel verpackt – einlagig
Menge 10/Packung
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.