Learn More
Tocris Bioscience™ RA 839
Beschreibung
RA 839 is an Nrf2 activator; inhibits Nrf2/Keap1 interaction (Kd = 6 μM). Suppresses LPS-induced iNOS and nitric oxide expression in macrophages. Anti-inflammatory.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (3S)-1-[4-[[(2,3,5,6-Tetramethylphenyl)sulfonyl]amino]-1-naphthalenyl]-3-pyrrolidinecarboxylic acid |
| CAS | 1832713-02-6 |
| Menge | 10 mg |
| Ziel | Nrf2 Modulators |
| Summenformel | C25H28N2O4S |
| Formelmasse | 452.57 |
| Reinheit | >98% |