Learn More
Epredia™ RA-Lamm-Biopsiekassetten (nur Deckel)
Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
Nur ISS
Packungsgröße:
1000 Stück
Beschreibung
Optimieren Sie die Verarbeitung von Biopsaten mithilfe der Thermo Scientific™ RA Lamb Biopsiekassetten, die zur Verwendung mit Thermo Scientific™ Shandon™ PrintMate™ und Thermo Scientific™ Shandon™ MicroWriter™ Kassetten-Beschriftungsgeräten vorgesehen sind.
- Hochwertige Kassetten sind in praktischen 100er-Spendern erhältlich
- Weiße Einwegdeckel aus Kunststoff im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Weiß |
| Produkttyp | Nur ISS |