Learn More
Epredia™ RA Lamb Biopsieeinsätze
Artikelnummer. 12628366 Alle ansehen Epredia Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Einsetz-Pad
Packungsgröße:
100 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp unitSize
12628366 Einsetz-Pad 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12628366 Lieferant Epredia™ Lieferanten-Nr. E10/87/B
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Verhindern Sie mit Epredia™ RA Lamb Biopsieeinsätzen den Verlust von kleinem oder brüchigem Material und ermöglichen Sie gleichzeitig den Austausch von Flüssigkeiten.
Verhindern Sie mit Thermo Scientific™ RA Lamb Biopsieeinsätzen den Verlust von kleinem oder brüchigem Material und ermöglichen Sie gleichzeitig den Austausch von Flüssigkeiten. Diese Einsätze sind zweiteilige, locker sitzende Edelstahlkapseln mit angeschweißtem Netz.
  • Netz passt in Verarbeitungskassetten
  • Die Netzlochgröße beträgt 0.5 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Einsetz-Pad
Material Stainless Steel
Farbe Blau