Learn More
Epredia™ RA Lamb Objektträgermappen aus Pappe
Artikelnummer. 12678556 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Kammern:
1
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12678556
Marke: Epredia™ E49
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Lagern Sie bis zu 24 Objektträger in diesen Objektträgermappen aus Pappe.
Lagern Sie bis zu 24 Objektträger in den langlebigen Thermo Scientific™ RA Lamb Objektträgermappen aus Pappe.
  • Bewahren Sie bis zu 9 oder 24 Mikroskopobjektträger unterschiedlicher Größe auf, für eine praktische Lagerung
  • Legen Sie Ihre wichtigsten Objektträger in das 9er-Objektträgertablett, das über ein Einzelfach von 235 x 78 mm verfügt
  • Legen Sie mehr Objektträger in das 24er-Objektträgertablett, das über vier Fächer in der Größe 156 x 82 mm verfügt. Diese Fächer verfügen über stoffbezogene Klappdeckel, die Ihre Objektträger bedecken und schützen
Bitte beachten Sie: Die Verfügbarkeit dieses Artikels ist landesspezifisch.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kammern 1
Gerät fasst 9 Slides
Länge (metrisch) 235 mm
Material Pappe
Breite (metrisch) 78 mm