Learn More
Thermo Scientific™ RA Lamb Wachsspender mit hoher Kapazität
Artikelnummer. 12658566 Alle ansehen Epredia Produkte
Artikelnummer. 12658566 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. E66HC/230
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dosieren Sie geschmolzenes Paraffinwachs mit dem Thermo Scientific™ RA Lamb Wachsspender mit hoher Kapazität.
Dispense molten paraffin wax with Thermo Scientific™ RA Lamb High Capacity Wax Dispenser.
Merkmale:
  • Der Spender hat eine Kapazität von 10 l (2,5 gal.)
  • Elegantes Design und weiße Epoxidharzbeschichtung erleichtern die Reinigung
  • Digitalelektronik gewährleistet präzise Temperatursteuerung (mit Anzeige)
  • Verstopfungssicherer Hahn sorgt für hohe Durchflussraten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spannung 240 V
Kapazität (angloamerikanisch) 2.5 gal.
Kapazität (metrisch) 10 L
Beschreibung With digital display; 240 V
Modell Basic Model