Learn More
Epredia™ RA Lamb Karteikasten mit 7 Schubladen
Artikelnummer. 12648516 Alle ansehen Epredia Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Grau
Grün
Objektträgerkapazität:
3000
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Objektträgerkapazität unitSize
12648516 Blau 3000 1 Stück
12658516 Grün 3000 1 Stück
12668516 Grau 3000 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12648516 Lieferant Epredia™ Lieferanten-Nr. E43/13BLUE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Lagern Sie größere Mikroskopobjektträger oder in Kartons verpackte Paraffinwachsblöcke in diesen Karteikästen mit 7 Schubladen.
Lagern Sie größere Mikroskopobjektträger oder in Kartons verpackte Paraffinwachsblöcke in Thermo Scientific™ RA Lamb Karteikästen mit sieben Schubladen.
  • Kann für die Lagerung von größeren Mikroskopobjektträgern bis zu 76 x 51 mm verwendet werden
  • Kann auch für die Lagerung von Paraffinwachs-Blöcken in Kryoboxen aus Karton und Super Mega Kassetten verwendet werden
  • Kann auch zur Lagerung von fotografischen Transparenzen und den meisten Gitterboxen in der Elektronenmikroskopie verwendet werden
  • Wenn eine Schublade mit dem Raymond A Lamb Teiler ausgestattet ist, können zwei Reihen von 76 x 26 Objektträgern gelagert werden
  • Kapazität für 1500 oder 3000 Objektträger je nach Modell
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Objektträgerschrank
Objektträgerkapazität 3000
Farbe Blau
Gerät fasst 3000 Slides
Länge (metrisch) Objektträger 76 mm
Material Karton-Box; Stahl; Paraffinwachsblock
Breite (metrisch) Objektträger 26/51 mm