Learn More
Epredia™ RA Lamb Schrank zur Archivierung von Objektträgermappen, fasst 3 Objektträger
Product Code. 12668556 Shop All Epredia Products
Change view
Click to view available options
Breite (metrisch) Objektträger:
126 mm
Unit Size:
100 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Breite (metrisch) Objektträger Unit Size
12668556 126 mm 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 12668556 Supplier Epredia™ Supplier No. E48/5
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bewahren Sie mit diesem Schrank zur Archivierung von Objektträgermappen bis zu drei Schubladen mit Objektträgermappen auf.
  • Halten Sie Ihre wichtigsten Objektträger für Pathologie-, Histologie- und Gewebeeinbettungslaborarbeiten griffbereit
  • Abmessungen: 85 x 126 mm
Bitte beachten Sie: Die Verfügbarkeit dieses Artikels ist landesspezifisch.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Typ Wallet Cabinet
Gerät fasst 3 Slides
Höhe (metrisch) Einheit 85 mm
Breite (metrisch) Objektträger 126 mm