Learn More
Epredia™ RA Lamb Objektträgertablettbox
Artikelnummer. 12698476 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
:
Tabletts
Artikelnummer. 12698476
Marke: Epredia™ E32
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Lagern und schützen Sie bis zu 12 Mikroskop-Objektträgertabletts in diesem Objektträgerkasten.
Lagern und schützen Sie bis zu 12 Mikroskopobjekttabletts mit der Thermo Scientific™ RA Lamb Objektträgertablettbox.
  • Kunstlederbezug schützt gelagerte Objektträger, wenn die Box gestoßen oder verrückt wird
  • Die Box öffnet und schließt sich mit Metallscharnieren und -verschluss
  • Das interne Holz-Objektträgergestell fasst bis zu 48 76 x 26 mm-Mikroskopobjektträger
Bitte beachten Sie: Die Verfügbarkeit dieses Artikels ist landesspezifisch.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Fassungsvermögen: 12 Tabletts
Höhe (metrisch) 68 mm
Länge (angloamerikanisch) Objektträger 3 in.
Länge (metrisch) 265 mm
Länge (metrisch) Objektträger 76 mm
Tabletts 12
Breite (angloamerikanisch) Objektträger 1 in.
Breite (metrisch) 112 mm
Breite (metrisch) Objektträger 26 mm