Learn More
Epredia™ RA Lamb Objektträgereinschübe und -regale
Artikelnummer. 12698546 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Objektträgerkapazität:
10
20
Tabletts:
Nicht zutreffend
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12698546
Marke: Epredia™ E45/10
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Lagern Sie in diesen Objektträgertabletts und -gestellen bis zu 100 Objektträger.
Lagern Sie bis zu 100 Mikroskopobjektträger in Thermo Scientific™ RA Lamb Objektträgertabletts und -racks.
  • Die langlebige Edelstahlkonstruktion der Racks schützt die gelagerten Objektträger
  • Racks ermöglichen die Luftzirkulation über den neu eingeschobenen Objektträgern
  • Beide Rackgrößen nehmen bis zu 100 Objektträger auf und eignen sich perfekt für Laborarbeiten in der Pathologie
  • Die Objektträgereinschübe verfügen über erhöhte Kanten zur Trennung der 76 x 26 mm Objektträger und über Fingereinbuchtungen für die vereinfachte Entnahme
Bitte beachten Sie: Die Verfügbarkeit dieses Artikels ist landesspezifisch.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Objektträgerkapazität 10
Beschreibung Objektträgertablett: Fasst 10 Objektträger
Gerät fasst 100 Objektträger
Zur Verwendung mit (Geräte) Passend für das Gestell mit 330 x 212 x 112 mm-Objektträgerhalter
Höhe (angloamerikanisch) 4,4 in.
Höhe (metrisch) 112 mm
Länge (angloamerikanisch) 8,34 in.
Länge (angloamerikanisch) Objektträger 3 in.
Länge (metrisch) 212 mm
Länge (metrisch) Objektträger 76 mm
Material Aluminium
Tabletts Nicht zutreffend
Breite (angloamerikanisch) 12,99 in.
Breite (angloamerikanisch) Objektträger 1 in.
Breite (metrisch) 330 mm
Breite (metrisch) Objektträger 26 mm
Name des Produkts
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.