Learn More
RA Lamb vertikales Objektträger-Gestell, für 60 Objektträger
Artikelnummer. 12668576 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Objektträgerkapazität:
60
Artikelnummer. 12668576
Marke: Epredia E89
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Lagern und schützen Sie in diesem qualitativ hochwertigen vertikalen Objektträgergestell bis zu 60 Mikroskopobjektträger.
Lagern und schützen Sie mit dem qualitativ hochwertigen Thermo Scientific™ RA Lamb vertikalen Objektträgergestell bis zu 60 Mikroskopobjektträger.
  • Die robuste Konstruktion aus Edelstahl schützt Objektträger vor Schaden
  • Die Rillen fassen Mikroskopobjektträger mit den Abmessungen 76 x 26 mm vertikal, damit sie schnell und leicht ausgewählt werden können
Bitte beachten Sie: Die Verfügbarkeit dieses Artikels ist landesspezifisch.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Objektträgerkapazität 60
Gerät fasst Slides
Höhe (angloamerikanisch) 1.77 in.
Höhe (metrisch) 45 mm
Länge (angloamerikanisch) 7.51 in.
Länge (angloamerikanisch) Objektträger 3 in.
Länge (metrisch) 191 mm
Länge (metrisch) Objektträger 76 mm
Material Edelstahl
Breite (angloamerikanisch) 1.37 in.
Breite (angloamerikanisch) Objektträger 1 in.
Breite (metrisch) 35 mm
Breite (metrisch) Objektträger 26 mm