Learn More
R&D Systems™ RAB1B Protein
Artikelnummer. 18222812 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0,05 mg
0,25 mg
Packungsgröße:
0.05 Milligramm
0.25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18222812 0,05 mg 0.05 Milligramm
18295602 0,25 mg 0.25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18222812 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. NBP1509120.05MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. Highly purified. Generating reliable and reproducible results.
A recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 1-201 of Human RAB1B The Recombinant Human RAB1B Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human RAB1B Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 1mg/mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) SDS-PAGE
Zusammensetzung Liquid. In 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) containing 10% Glycerol
Molekulargewicht 24.3kDa
Reinigungsverfahren SDS-PAGE
Menge 0,05 mg
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Regulatorischer Status RUO
Gebräuchliche Bezeichnung RAB1B
Konjugat Unconjugated
Produktlinie Novus
Reinheits- oder Qualitätsgrad >90%