Learn More
RAB23 Antibody (OTI2A8), Novus Biologicals Biologicals™
Artikelnummer. 30306305 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30306305 100 μg 100 Mikrogramm
1 options
Artikelnummer. 30306305
Marke: Novus Biologicals NBP344745
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
RAB23 Monoclonal antibody specifically detects RAB23 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen RAB23
Anwendungen Immunohistochemistry, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI2A8
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-2000, Immunohistochemistry 1:2000
Zusammensetzung Lyophilized powder ( 1X PBS, pH 7.3,)
Gen-Alias DKFZp781H0695, HSPC137, MGC8900, RAB family small GTP binding protein RAB 23, RAB23, member RAS oncogene family, ras-related protein Rab-23
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-234 of human RAB23 (NP_899050) produced in E.coli.
Reinigungsverfahren >95%
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 51715
Rekonstitution For reconstitution, we recommend adding 100uL distilled water to a final antibody concentration of about 1 mg/mL. To use this carrier-free antibody for conjugation experiment, we strongly recommend performing another round of desalting process.
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Lyophilized
Isotype IgG2b