Learn More
RAB23 Antibody (OTI2A8), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
256.00 € - 550.00 €
Spezifikation
Antigen RAB23
Klon OTI2A8
Verdünnung Western Blot 1:500-2000, Immunohistochemistry 1:2000
Anwendungen Immunohistochemistry, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30306653
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-44946-100ul
100 μL
550.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30306176
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-44946-30ul
30 μL
256.00 €
30 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
RAB23 Monoclonal antibody specifically detects RAB23 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
RAB23
Western Blot 1:500-2000, Immunohistochemistry 1:2000
Monoclonal
Purified
RUO
Human, Mouse, Rat
DKFZp781H0695, HSPC137, MGC8900, RAB family small GTP binding protein RAB 23, RAB23, member RAS oncogene family, ras-related protein Rab-23
Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-234 of human RAB23 (NP_899050) produced in E.coli.
Primary
Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.
OTI2A8
Immunohistochemistry, Western Blot
Unconjugated
Mouse
Signal Transduction
PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol
51715
IgG2b
>95%