missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RAB27B Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
| Antigen | RAB27B |
|---|---|
| Konzentration | 0.27 mg/mL |
| Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
16861614
|
Proteintech
13412-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00 €
20 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
|
16851614
|
Proteintech
13412-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00 €
150 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
RAB27B may be involved in targeting uroplakins to urothelial apical membranes.Spezifikation
| RAB27B | |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Rat, Mouse, Human | |
| O00194, Q99P58, Q99P74 | |
| 5874, 80718, 84590 | |
| RAB27B Fusion Protein Ag4064 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| RAB27B |
| 0.27 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| C25KG, RAB27B, Ras related protein Rab 27B | |
| Rab27b | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts