missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RAB3IP Monoclonal Antibody (OTI4B1), TrueMAB™, OriGene

Artikelnummer. 17540814
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
30 μL
100 μL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
17540814 30 μL
17520814 100 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17540814 Lieferant Origene Technologies Lieferanten-Nr. TA808989S

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

RAB3IP Monoclonal antibody specifically detects RAB3IP in Human samples. It is validated for Western Blot

Spezifikation

Antigen RAB3IP
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI4B1
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Gen SEC14L1
Gen-Zugriffsnummer Q92503
Gen-Alias B230311A06; gene trap PAT 12; Gtpat12; MGC137223 protein; RAB3A interacting protein; RAB3A interacting protein (rabin3); rab-3A-interacting protein; RAB3A-interacting protein; RAB3IP; rab3ip {ECO:0000250; rabin 3; Rabin3; rabin-3; RABIN8; SSX2 interacting protein; SSX2-interacting protein; UniProtKB:Q96QF0}
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Full length human recombinant protein of human SEC14L1 produced in HEK293T cell.
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 30 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6397
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Form Liquid
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.