missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
The RAB6B prodtein seems to have a role in retrograde membrane traffic at the level of the Golgi complex. It may also function in retrograde transport in neuronal cells.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | RAB6B |
| Anwendungen | Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konzentration | 0.13 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 |
| Gen | RAB6B |
| Gen-Zugriffsnummer | P61294, Q9NRW1 |
| Gen-Alias | RAB6B, Ras related protein Rab 6B |
| Gensymbole | Rab6b |
| Mehr anzeigen |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?