missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rabbit anti-Bovine Albumin Polyclonal Antibody, MP Biomedicals

Marke:  MP Biomedicals 0855275

Artikelnummer. 12814713

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1575.00 €
    1289.00 € / 5 Milliliter
    Sparen 286.00 €
    18% Rabatt

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Host Species: Rabbit
Species Reactivity: Bovine

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Bovine Albumin
Unconjugated
5 mL
Bovine
Polyclonal
Rabbit
Primary
Lyophilized
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt