missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rabbit anti-Bovine IgG F(ab')2 Secondary Antibody, Rhodamine, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18212535 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
2 mg
Packungsgröße:
2 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18212535 2 mg 2 Milligramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18212535

Marke: Novus Biologicals NBP173271

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

IgG F(ab')2 Polyclonal antibody specifically detects IgG F(ab')2 in Bovine samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen IgG F(ab')2
Anwendungen Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konzentration LYOPH
Konjugat Rhodamine
Verdünnung Flow Cytometry 1:1:10 - 1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:1000 - 1:5000, Fluorophore-linked immunosorbent assay 1:10000 - 1:50000
Gen-Alias immunoglobulin heavy constant gamma 1 (G1m marker)
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Bovine IgG F(ab')2 fragment
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 2 mg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Secondary
Testspezifität No reaction was observed against Bovine IgG F(c).
Rekonstitution Reconstitute with 1.0 ml deionized water (or equivalent).
Zielspezies Bovine
Inhalt und Lagerung Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.