missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Rabbit anti-Bovine IgG (H+L) Secondary Antibody, Janelia Fluor 646, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP1-74760JF646
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Bovine samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Spezifikation
| IgG (H+L) | |
| Polyclonal | |
| Western Blot 1:100-1:2000, Flow Cytometry 1:10-1:1000, ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Frozen 1:10-1:500 | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Secondary | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| Janelia Fluor 646 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| This Rabbit anti-Bovine IgG (H+L) Secondary Antibody was developed against purified bovine IgG (H&L). | |
| 0.5 mL | |
| Adaptive Immunity, Immunology | |
| Bovine | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur