missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rabbit anti-Bovine IgG (H+L) Secondary Antibody, PE/Atto594, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18567410 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 μg
Packungsgröße:
500 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18567410 500 μg 500 Mikroliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18567410

Marke: Novus Biologicals NBP174760PEATT594

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Bovine samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoassay, Immunomicroscopy, Chemiluminescence Immunoassay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen IgG (H+L)
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat PE/ATTO 594
Zusammensetzung PBS
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This Rabbit anti-Bovine IgG (H+L) Secondary Antibody was developed against purified bovine IgG (H&L).
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 500 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Adaptive Immunity, Immunology
Primär oder sekundär Secondary
Zielspezies Bovine
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.