missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Rabbit anti-Bovine IgG (H+L) Secondary Antibody, Texas Red

Artikelnummer. 11522082
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11522082 1 mg 1 Milligramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11522082

Marke: Invitrogen™ PA128692

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Secondary Antibody

Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

Anti-Bovine secondary antibodies are affinity-purified antibodies with well-characterized specificity for bovine (cow, ox) immunoglobulins and are useful in the detection, sorting or purification of its specified target. Secondary antibodies offer increased versatility enabling users to use many detection systems (e.g. HRP, AP, fluorescence). They can also provide greater sensitivity through signal amplification as multiple secondary antibodies can bind to a single primary antibody. Most commonly, secondary antibodies are generated by immunizing the host animal with a pooled population of immunoglobulins from the target species and can be further purified and modified (i.e. immunoaffinity chromatography, antibody fragmentation, label conjugation, etc.) to generate highly specific reagents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Bovine IgG (H+L)
Anwendungen Dot Blot, ELISA, Flow Cytometry, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 2 mg/mL
Konjugat Texas Red
Zusammensetzung PBS with 1% BSA and 0.01% sodium azide; pH 7.2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Bovine IgG whole molecule.
Reinigungsverfahren IgG fraction
Menge 1 mg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Secondary
Zielspezies Bovine
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. Store in the dark.
Produkttyp Secondary Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.