missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CTGF, Rabbit, Polyclonal Antibody, Abnova™
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of CTGF.
Marke: Abnova PAB12524.100uL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
| CTGF | |
| Polyclonal | |
| Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of CTGF. | |
| In Tris-glycine, 150mM NaCl (0.05% sodium azide) | |
| CCN2/HCS24/IGFBP8/MGC102839/NOV2 | |
| Rabbit | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| This antibody is specific to CTGF. | |
| Store at -20°C or -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Western Blot (1:1000-1:2000) The optimal working dilution should be determined by the end user. | |
| CTGF | |
| CTGF | |
| A synthetic peptide corresponding to amino acids 299-349 of human CTGF. | |
| RUO | |
| 1490 | |
| Bovine, Chicken, Human, Mouse, Pig, Rat, Sheep | |
| Liquid |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
For Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur