missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rabbit anti-Feline IgG F(ab')2 Secondary Antibody, DyLight 550, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18472108 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.5 mL
Packungsgröße:
0.50 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18472108 0.5 mL 0.50 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18472108

Marke: Novus Biologicals NBP172719R

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

IgG F(ab')2 Polyclonal antibody specifically detects IgG F(ab')2 in Feline samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen IgG F(ab')2
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konjugat DyLight 550
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Cat IgG F(ab')2 fragment
Reinigungsverfahren Multi-step
Menge 0.5 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Adaptive Immunity, Epitope Tags, Immunology
Primär oder sekundär Secondary
Zielspezies Feline
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.