missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Rabbit anti-Feline IgG Fc Secondary Antibody, PerCP, Novus Biologicals™
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
IgG Fc Polyclonal antibody specifically detects IgG Fc in Feline samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Dot Blot
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | IgG Fc |
| Anwendungen | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Dot Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | PerCP |
| Zusammensetzung | PBS |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | Cat IgG F(c) fragment |
| Reinigungsverfahren | Multi-step |
| Menge | 0.5 mL |
| Regulatorischer Status | RUO |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?