missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Rabbit anti-Goat IgG F(c) fragment, AP, Polyclonal, Secondary Antibody, Abnova™
Marke: Abnova PAB10589.1mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
| Rabbit anti-Goat IgG F(c) fragment | |
| Polyclonal | |
| Rabbit anti-goat IgG recognizes goat IgG F(c) fragment. This secondary antibody was purified using antigen affinity chromatography. The antibody is conjugated with Alkaline Phosphatase. | |
| In 50mM Tris-Cl, 150mM NaCl, 1mM MgCl, 0.1mM ZnCl2, 50% (v/v) glycerol, pH 8.0 (0.01% sodium azide) | |
| Goat IgG F(c) fragment | |
| 1 mg | |
| Goat | |
| Liquid |
| Dot Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot | |
| Alkaline Phosphatase (AP) | |
| The optimal working dilution should be determined by the end user. | |
| Rabbit | |
| This product was prepared from monospecific antiserum by immunoaffinity chromatography, followed by solid phase adsorption(s) to remove any unwanted reactivities. | |
| Secondary | |
| Store at 4°C. Do not Freeze. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
For Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur