Learn More
Rabbit anti-Goat IgG (H+L) Secondary Antibody, DyLight 650, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18430497 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.5 mL
Packungsgröße:
0.50 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18430497 0.5 mL 0.50 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 18430497
Marke: Novus Biologicals NBP172707C
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Goat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Fluorophore-linked immunosorbent assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen IgG (H+L)
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Fluorophore-Linked Immunosorbent Assay
Klassifikation Polyclonal
Konjugat DyLight 650
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Goat IgG whole molecule
Reinigungsverfahren Immunogen affinity purified
Menge 0.5 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Adaptive Immunity, Immunology
Primär oder sekundär Secondary
Zielspezies Goat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG