Learn More
Rabbit anti-Goat IgG (H+L) Secondary Antibody, DyLight 650, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18419895 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.5 mL
Packungsgröße:
0.50 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18419895 0.5 mL 0.50 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 18419895
Marke: Novus Biologicals NBP174825C
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Goat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoassay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen IgG (H+L)
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoassay
Klassifikation Polyclonal
Konjugat DyLight 650
Verdünnung Western Blot : 1:100-1:2000, ELISA : 1:100-1:2000, Immunohistochemistry : 1:10 - 1:500, Immunoassay
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This Rabbit anti-Goat IgG (H+L) Secondary Antibody was developed against purified goat IgG (H&L).
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 0.5 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Adaptive Immunity, Immunology
Primär oder sekundär Secondary
Zielspezies Goat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG