Learn More
Rabbit anti-Goat IgG (H+L) Secondary Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP1-74825-0.5mg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 18592572
  • 111.00 EUR / 0.50 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Goat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoassay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
IgG (H+L)
Polyclonal
Western Blot 1:100-1:2000, Flow Cytometry, ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Immunoassay
Rabbit
Affinity purified
RUO
Secondary
Store at 4°C. Do not freeze.
IgG
Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoassay
Unconjugated
10 mM Sodium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2
This Rabbit anti-Goat IgG (H+L) Secondary Antibody was developed against purified goat IgG (H&L).
0.5 mg
Adaptive Immunity, Immunology
Goat