missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Rabbit anti-Golden Syrian Hamster IgG F(ab')2 Secondary Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP1-72802-1MG
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
IgG F(ab')2 Polyclonal specifically detects IgG F(ab')2 in Golden Syrian Hamster samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry.
Spezifikation
| IgGF(ab)2 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| 0.02M Potassium Phosphate, 0.15M Sodium Chloride, pH 7.2 with 0.01% Sodium Azide | |
| Hamster IgG F(ab')2 fragment | |
| 1 mg | |
| Assay by immunoelectrophoresis resulted in a single precipitin arc against anti-Rabbit Serum, Hamster IgG and Hamster Serum. No reaction was observed against Hamster IgG F(c). | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| 5mg/mL | |
| Western Blot 1:2000 - 1:10000, ELISA 1:20000 - 1:100000, Immunohistochemistry 1:1000 - 1:5000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000 - 1:5000, Immunohistochemistry-Frozen 1:1000 - 1:5000 | |
| Rabbit | |
| Affinity Purified | |
| Secondary | |
| Golden Syrian Hamster | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur